Anti-Dynamitin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5094]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109752-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB109752-100
Anti-Dynamitin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5094]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Dynamitin
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5094
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité