Anti-IGFBP6 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109765-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB109765-50
Anti-IGFBP6 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IGFBP6 (insulin-like growth factor binding protein 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité