Anti-Complex I subunit 8 kDa Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17C8E4E11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110245-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB110245-100
Anti-Complex I subunit 8 kDa Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17C8E4E11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Complex I subunit 8 kDa
Clonality: monoclonal
Clone: 17C8E4E11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité