Anti-UQCRC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16D10AD9AH5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110252-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB110252-100
Anti-UQCRC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16D10AD9AH5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UQCRC1 (ubiquinol-cytochrome c reductase core protein I)
Clonality: monoclonal
Clone: 16D10AD9AH5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité