Anti-ATPB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E3F2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110280-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB110280-100
Anti-ATPB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E3F2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATPB
Clonality: monoclonal
Clone: 7E3F2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité