Anti-ACADVL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A9AF2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110285-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB110285-100
Anti-ACADVL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A9AF2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACADVL (acyl-CoA dehydrogenase, very long chain)
Clonality: monoclonal
Clone: 6A9AF2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité