Anti-SOD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9E2BD2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110300-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB110300-100
Anti-SOD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9E2BD2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOD2 (superoxide dismutase 2, mitochondrial)
Clonality: monoclonal
Clone: 9E2BD2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité