Anti-Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H9AF5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110330-100EA 590 EUR InStock
ABCAAB110330-100
Anti-Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H9AF5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit
Clonality: monoclonal
Clone: 9H9AF5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité