Anti-Pyruvate Dehydrogenase E2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15D3G9C11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110332-100EA 570 EUR InStock
ABCAAB110332-100
Anti-Pyruvate Dehydrogenase E2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15D3G9C11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pyruvate Dehydrogenase E2
Clonality: monoclonal
Clone: 15D3G9C11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité