Anti-DMPO Nitrone Adduct Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: N1664A]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110429-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB110429-100
Anti-DMPO Nitrone Adduct Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: N1664A]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DMPO Nitrone Adduct
Clonality: monoclonal
Clone: N1664A
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité