Anti-SYTL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110519-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB110519-100
Anti-SYTL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYTL4 (synaptotagmin-like 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité