Anti-HLA G Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: W6/32]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110665-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB110665-100
Anti-HLA G Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: W6/32]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA G
Clonality: monoclonal
Clone: W6/32
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité