Anti-SYT11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB110766-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB110766-100
Anti-SYT11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYT11 (synaptotagmin XI)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité