Anti-Luteinizing Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 02A01]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB111000-1EA 530 EUR InStock
ABCAAB111000-1
Anti-Luteinizing Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 02A01]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Luteinizing Hormone
Clonality: Monoclonal
Clone: 02A01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Horse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité