Anti-ATP6V1E1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB111733-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB111733-50
Anti-ATP6V1E1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP6V1E1 (ATPase, H+ transporting, lysosomal 31kDa, V1 subunit E1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité