Anti-SIX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4824]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB111827-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB111827-100
Anti-SIX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4824]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIX2 (SIX homeobox 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4824
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité