Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: VU-1D9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB112068-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB112068-50
Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: VU-1D9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPCAM (epithelial cell adhesion molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: VU-1D9
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité