Anti-FITC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: F4/1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB112511-250EA 560 EUR InStock
ABCAAB112511-250
Anti-FITC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: F4/1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FITC
Clonality: monoclonal
Clone: F4/1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité