Anti-LDHB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10E6AA9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB112996-100EA 460 EUR InStock
ABCAAB112996-100
Anti-LDHB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10E6AA9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LDHB (lactate dehydrogenase B)
Clonality: monoclonal
Clone: 10E6AA9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité