Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB113279-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB113279-100
Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACTB (actin, beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité