Anti-CPY Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10A5B5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB113685-250EA 465 EUR InStock
ABCAAB113685-250
Anti-CPY Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10A5B5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CPY (carboxypeptidase Y)
Clonality: monoclonal
Clone: 10A5B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité