Anti-ATP6V1A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8B1F3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB113745-250EA 525 EUR InStock
ABCAAB113745-250
Anti-ATP6V1A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8B1F3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP6V1A (ATPase, H+ transporting, lysosomal 70kDa, V1 subunit A)
Clonality: monoclonal
Clone: 8B1F3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité