Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11D7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB114033-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB114033-100
Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11D7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPP4 (dipeptidyl-peptidase 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 11D7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité