Anti-MAD2L1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB114036-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB114036-100
Anti-MAD2L1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAD2L1 (MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast))
Clonality: Monoclonal
Clone: 4D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité