Anti-ZBTB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB115170-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB115170-100
Anti-ZBTB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZBTB1 (zinc finger and BTB domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité