Anti-pan PDK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H5BE12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB115321-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB115321-100
Anti-pan PDK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H5BE12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: pan PDK
Clonality: monoclonal
Clone: 3H5BE12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité