Anti-NLRC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB115537-50EA 480 EUR InStock
ABCAAB115537-50
Anti-NLRC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NLRC4 (NLR family, CARD domain containing 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité