Anti-UB Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB115637-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB115637-50
Anti-UB Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UB (ubiquitin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité