Anti-HSPA5 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 10C3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB115638-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB115638-50
Anti-HSPA5 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 10C3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPA5 (heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa))
Clonality: monoclonal
Clone: 10C3
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité