Anti-IAPP Mouse Monoclonal Antibody [clone: R10/99]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB115766-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB115766-50
Anti-IAPP Mouse Monoclonal Antibody [clone: R10/99]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IAPP (islet amyloid polypeptide)
Clonality: monoclonal
Clone: R10/99
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité