Anti-Sialyl Tn Mouse Monoclonal Antibody [clone: STn 219]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB115957-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB115957-100
Anti-Sialyl Tn Mouse Monoclonal Antibody [clone: STn 219]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Sialyl Tn
Clonality: monoclonal
Clone: STn 219
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité