Anti-DPAGT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB117459-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB117459-100
Anti-DPAGT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPAGT1 (dolichyl-phosphate (UDP-N-acetylglucosamine) N-acetylglucosaminephosphotransferase 1 (GlcNAc-1-P transferase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité