Anti-DDDDK tag Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: M2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB117492-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB117492-100
Anti-DDDDK tag Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: M2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DDDDK tag (DDDDK tag)
Clonality: monoclonal
Clone: M2
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité