Anti-C5AR1 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 10/92]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB117579-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB117579-50
Anti-C5AR1 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 10/92]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C5AR1 (complement component 5a receptor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 33878
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité