Anti-PRRC2C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB117790-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB117790-100
Anti-PRRC2C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRRC2C (proline-rich coiled-coil 2C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité