Anti-NEK6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB117986-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB117986-100
Anti-NEK6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEK6 (NIMA-related kinase 6)
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité