Anti-GALE Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB118033-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB118033-100
Anti-GALE Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GALE (UDP-galactose-4-epimerase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité