Anti-Josephin-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB118221-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB118221-100
Anti-Josephin-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Josephin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité