Anti-NMNAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB118270-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB118270-100
Anti-NMNAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NMNAT1 (nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité