Anti-LMAN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB118407-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB118407-100
Anti-LMAN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMAN1 (lectin, mannose-binding, 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité