Anti-EXOC1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB118798-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB118798-100
Anti-EXOC1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EXOC1 (exocyst complex component 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité