Anti-MAP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT-08]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB118898-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB118898-50
Anti-MAP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT-08]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2 (microtubule-associated protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone: MT-08
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité