Anti-C9 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB118902-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB118902-50
Anti-C9 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C9 (complement component 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité