Anti-Kappa light chain Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: TB28-2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119122-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB119122-100
Anti-Kappa light chain Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: TB28-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Kappa light chain
Clonality: monoclonal
Clone: TB28-2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité