Anti-GRAP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119244-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB119244-100
Anti-GRAP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRAP2 (GRB2-related adaptor protein 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1G2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité