Anti-NAPEPLD Mouse monoclonal antibody [clone: 3D5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119259-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB119259-100
Anti-NAPEPLD Mouse monoclonal antibody [clone: 3D5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NAPEPLD (N-acyl phosphatidylethanolamine phospholipase D)
Clonality: monoclonal
Clone: 3D5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité