Anti-GATM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119269-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB119269-100
Anti-GATM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GATM (glycine amidinotransferase (L-arginine:glycine amidinotransferase))
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité