Anti-Digoxigenin Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 21H8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119345-200EA 530 EUR InStock
ABCAAB119345-200
Anti-Digoxigenin Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 21H8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Digoxigenin
Clonality: monoclonal
Clone: 21H8
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité