Anti-RASSF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8E4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119423-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB119423-100
Anti-RASSF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8E4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RASSF1 (Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 80000
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité