Anti-RGS16 Mouse monoclonal antibody [clone: 4E5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119424-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB119424-100
Anti-RGS16 Mouse monoclonal antibody [clone: 4E5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RGS16 (regulator of G-protein signaling 16)
Clonality: Monoclonal
Clone: 400000
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité